Cloroformo 99+% estabilizado, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Triclorometano
Estabilización: Estabilizado con amileno
383760010 383760025 383760050 383760250
ACRO383760010EA 70.2 EUR
ACRO383760010 ACRO383760025 ACRO383760050 ACRO383760250
Cloroformo 99+% estabilizado, extra puro
Cloroformo
Formula: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Pto. Ebullición: 61 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 1.48 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000826
Núm. CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
IR: 05-2114614906-45
Índice Merck: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %