Ácido 3-bromopropionico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromopropanoic acid
325770100 325771000 325775000
ACRO325770100EA 27.1 EUR
ACRO325770100 ACRO325771000 ACRO325775000
Ácido 3-bromopropionico 97%
Ácido 3-bromopropionico
Formula: BrH₂CCH₂COOH
MW: 152,98 g/mol
Pto. Ebullición: 140…142 °C (45 mmHg)
Pto. de fusión: 57…63 °C
Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002763
Núm. CAS: 590-92-1
EINECS: 209-694-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,01418
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to orange Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
HPLC ≥96.0 %