Ácido 3-bromopropionico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Bromopropanoic acid
A11573.14
A11573.22
A11573.36
A11573.14EA
32.4
EUR
A11573.14
A11573.22
A11573.36
Ácido 3-bromopropionico ≥97%
Ácido 3-bromopropionico
Purity: 97%
CAS No.: 590-92-1
Molecular Formula: BrCH2CH2CO2H
Formula Weight: 152.98
Flash Point: 65°(149°F)
Melting Point: 57-63°
Boiling Point: 140-142°/45mm
Solubility: Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene
Beilstein Reference: 1071333
Merck Reference: 14,1433
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002763
Formula:
BrH₂CCH₂COOH MW: 152,98 g/mol Pto. Ebullición: 140…142 °C (45 mmHg) Pto. de fusión: 57…63 °C Densidad: 1,480 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002763 Núm. CAS: 590-92-1 EINECS: 209-694-1 UN: 3261 ADR: 8,II Índice Merck: 14,1433 |