(±)-Ácido bromosuccínico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22829.06
B22829.14
B22829.22
B22829.06EA
32.5
EUR
B22829.06
B22829.14
B22829.22
(±)-Ácido bromosuccínico 96%
(±)-Ácido bromosuccínico
Purity: 96%
CAS No.: 923-06-8
Molecular Formula: C4H5BrO4
Formula Weight: 196.99
Melting Point: 164-166° dec.
Beilstein Reference: 1723556
Merck Reference: 14,1437
MDL No.: MFCD00004213
Formula:
HOOCBrCHCH₂COOH Pto. Ebullición: 319 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 164…166 °C (desc.) Densidad: 2,073 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004213 Núm. CAS: 923-06-8 EINECS: 213-087-7 Índice Merck: 14,1437 |