(±)-3-Bromo-1,2-propanodiol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (±)-3-Bromo-1,2-dihydroxy propane, 3-Bromopropane-1,2-diol
209850050 209850250
ACRO209850050EA 164 EUR
ACRO209850050 ACRO209850250
(±)-3-Bromo-1,2-propanodiol 97%
(±)-3-Bromo-1,2-propanodiol
Formula: BrH₂CCH(OH)CH₂OH
MW: 154,99 g/mol
Pto. Ebullición: 72…75 °C (,2 mmHg)
Densidad: 1,77 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004711
Núm. CAS: 4704-77-2
EINECS: 225-186-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5165 to 1.5195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %