Cloroformo ≥99.8% estabilizado, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Estabilización: estabilizado con etanol 0,6 %
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83627.320EA 215 EUR
83627.320 83627.290
Cloroformo ≥99.8% estabilizado, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Cloroformo
Formula: CHCl₃
Pto. Ebullición: 61,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 1,48320 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000826
Núm. CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
IR: 01-2119486657-20
Índice Merck: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (+ agente estabilizante) Min. 99,8 %
Acidez Max. 0,0005 meq/g
Alcalinidad Max. 0,0002 meq/g
Residuo de evaporación Max. 10 ppm
Agua Max. 0,05 %
Absorbancia (250 nm) Max. 0,3
Absorbancia (260 nm) Max. 0,1
Absorbancia (280 nm) Max. 0,02
Absorbancia (300 nm) Max. 0,01
Transmitancia (250 nm) Min. 50 %
Transmitancia (260 nm) Min. 84 %
Transmitancia (280 nm) Min. 95 %
Transmitancia (300 nm) Min. 98 %