Cloroacetona 96% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Chloropropanone
173470010 173470250 173472500 173470050
173470010.EA 154 EUR
173470010. 173470250. 173472500. 173470050.
Cloroacetona 96% estabilizado
Cloroacetona
Formula: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –44,5 °C
Densidad: 1,16 g/cm³
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000936
Núm. CAS: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
UN: 1695
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 13,02131
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 0.1 % epoxidized soybean oil