(±)-Ácido 2-cloropropionico ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12860.22
A12860.36
A12860.22EA
28.7
EUR
A12860.22
A12860.36
(±)-Ácido 2-cloropropionico ≥94%
(±)-Ácido 2-cloropropionico
Purity: 94%
CAS No.: 598-78-7
Molecular Formula: C3H5ClO2
Formula Weight: 108.53
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point: -13°
Boiling Point: 78-80°/11mm
Beilstein Reference: 1720259
UN No.: 2511
MDL No.: MFCD00004224
Formula:
C₃H₅ClO₂ Pto. Ebullición: 78…80 °C (11 mmHg) Pto. de fusión: –13 °C Densidad: 1,262 Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004224 Núm. CAS: 598-78-7 EINECS: 209-952-3 UN: 2511 ADR: 8,III |