(±)-Ácido 2-cloropropionico para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: α-Chloropropionic Acid, (±)-2-Chloropropanoic acid, 2-Chloropropionic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.02810.0100 8.02810.0500 8.02810.9025
8.02810.0100EA 40.8 EUR
8.02810.0100 8.02810.0500 8.02810.9025
(±)-Ácido 2-cloropropionico para síntesis, Sigma-Aldrich®
(±)-Ácido 2-cloropropionico
Formula: C₃H₅ClO₂
MW: 108,52 g/mol
Pto. Ebullición: 180 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –12 °C
Densidad: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004224
Núm. CAS: 598-78-7
EINECS: 209-952-3
UN: 2511
ADR: 8,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -12 °C
Molar Mass 108.52 g/mol
Boiling Point 185 - 186 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (60 °C)
Flash Point 107 °C
Refractive Index 1.4345 (20 °C, 589 nm)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 550 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR