3-Cloro-1-iodopropano 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Cloro-3-iodopropano
215440250
215441000
ACRO215440250EA
79.7
EUR
ACRO215440250
ACRO215441000
3-Cloro-1-iodopropano 98% estabilizado
3-Cloro-1-iodopropano
Formula:
C₃H₆ClI Pto. Ebullición: 171 °C (1013 hPa) Densidad: 1,9 g/cm³ Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001096 Núm. CAS: 6940-76-7 EINECS: 230-088-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow to orange to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5440 to 1.5490 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | Copper |