3-Cloro-1-iodopropano ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Cloro-3-iodopropano
Estabilización: Stabilised with copper
A13489.14 A13489.22 A13489.36
A13489.14EA 72.8 EUR
A13489.14 A13489.22 A13489.36
3-Cloro-1-iodopropano ≥98% estabilizado
3-Cloro-1-iodopropano
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 6940-76-7 Molecular Formula: ClCH2CH2CH2I Formula Weight: 204.44 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5463 Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1731115 MDL No.: MFCD00001096
Formula: C₃H₆ClI
MW: 204,44 g/mol
Pto. Ebullición: 170…172 °C
Densidad: 1,904
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001096
Núm. CAS: 6940-76-7
EINECS: 230-088-8