Cloroiodometano 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
222150250 222151000 222155000
ACRO222150250EA 78.7 EUR
ACRO222150250 ACRO222151000 ACRO222155000
Cloroiodometano 98% estabilizado
Cloroiodometano
Formula: CH₂ClI
Pto. Ebullición: 108…109 °C (760 mmHg)
Densidad: 2,42 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001078
Núm. CAS: 593-71-5
EINECS: 209-804-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to pink Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Copper