(±)-3-Cloro-1,2-propanodiol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (±)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
148120010 148120250 148125000 148120025
ACRO148120010EA 116 EUR
ACRO148120010 ACRO148120250 ACRO148125000 ACRO148120025
(±)-3-Cloro-1,2-propanodiol 99%
(±)-3-Cloro-1,2-propanodiol
Formula: C₃H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 213 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,322 g/cm³
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004712
Núm. CAS: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
UN: 2689
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,02164
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %