1,3-Diiodopropano 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Trimethylene diiodide
218600250 218601000
ACRO218600250EA 106 EUR
ACRO218600250 ACRO218601000
1,3-Diiodopropano 99% estabilizado
1,3-Diiodopropano
Formula: C₃H₆I₂
MW: 295,89 g/mol
Pto. Ebullición: 111…113 °C (31 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 2,576 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00001097
Núm. CAS: 627-31-6
EINECS: 210-993-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6405 to 1.6425 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper