(±)-3-Cloro-1,2-propanodiol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (±)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
A16143.0E A16143.30 A16143.36
A16143.0EEA 139 EUR
A16143.0E A16143.30 A16143.36
(±)-3-Cloro-1,2-propanodiol ≥98%
(±)-3-Cloro-1,2-propanodiol
Purity: 98% CAS No.: 96-24-2 Molecular Formula: C3H7ClO2 Formula Weight: 110.54 Flash Point: 137°(278°F) Refractive Index: 1.4800 Melting Point: -40° Boiling Point: 213° Beilstein Reference: 635684 Merck Reference: 14,2145 UN No.: 2689 MDL No.: MFCD00004712
Formula: C₃H₇ClO₂
MW: 110.54 g/mol
Pto. Ebullición: 213 °C
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1.322
Pto. de inflamación: 137 °C (278 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004712
Núm. CAS: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
UN: 2689
Índice Merck: 13,02164