1,4-Diiodobutano ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with copper
A16216.14
A16216.22
A16216.14EA
82.6
EUR
A16216.14
A16216.22
1,4-Diiodobutano ≥99% estabilizado
1,4-Diiodobutano
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 628-21-7
Molecular Formula: I(CH2)4I
Formula Weight: 309.92
Refractive Index: 1.6212
Melting Point: 5-7°
Boiling Point: 108-110°/10mm
Beilstein Reference: 1098276
MDL No.: MFCD00001099
Formula:
C₄H₈I₂ Pto. Ebullición: 108…110 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 5…7 °C Densidad: 2,350 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001099 Núm. CAS: 628-21-7 EINECS: 211-032-1 |