1,5-Diiodopentano ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Pentamethylene diiodide
Estabilización: Stabilised with copper
A17298.14 A17298.22
A17298.14EA 68.4 EUR
A17298.14 A17298.22
1,5-Diiodopentano ≥97% estabilizado
1,5-Diiodopentano
Stabilized with copper
Purity: 97% CAS No.: 628-77-3 Molecular Formula: I(CH2)5I Formula Weight: 323.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6012 Boiling Point: 128-130°/10mm Beilstein Reference: 1697281 MDL No.: MFCD00001101
Formula: C₅H₁₀I₂
MW: 323,94 g/mol
Pto. Ebullición: 128…130 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 9 °C
Densidad: 2,176
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001101
Núm. CAS: 628-77-3
EINECS: 211-054-1