1-Iodododecano ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Estabilización: Stabilised with copper
A11909.14 A11909.22 A11909.36
A11909.14EA 50.3 EUR
A11909.14 A11909.22 A11909.36
1-Iodododecano ≥98% estabilizado
1-Iodododecano
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 4292-19-7 Molecular Formula: CH3(CH2)11I Formula Weight: 296.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4844 Melting Point: -3° Boiling Point: 128-130°/11mm Beilstein Reference: 1738943 MDL No.: MFCD00001088
Formula: C₁₂H₂₅I
Pto. Ebullición: 128…130 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 1,201
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001088
Núm. CAS: 4292-19-7
EINECS: 224-293-1