1-Iodopropano 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
174050500 174052500 174050010
ACRO174050500EA 40.4 EUR
ACRO174050500 ACRO174052500 ACRO174050010
1-Iodopropano 99% estabilizado
1-Iodopropano
Formula: C₃H₇I
Pto. Ebullición: 103 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –101 °C
Densidad: 1,74 g/cm³
Pto. de inflamación: 44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001095
Núm. CAS: 107-08-4
EINECS: 203-460-2
UN: 2392
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,08047
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.5 % (Sum of all by-products)
Stabilizer Copper