DL-Arginina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17520.06 A17520.14
A17520.06EA 38.5 EUR
A17520.06 A17520.14
DL-Arginina ≥98%
DL-Arginina
Purity: 98% CAS No.: 7200-25-1 Molecular Formula: C6H14N4O2 Formula Weight: 174.20 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 1725411
Formula: C₆H₁₄N₄O₂
Pto. de fusión: ∼ 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063117
Núm. CAS: 7200-25-1
EINECS: 230-571-3