DL-Norleucina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A10791.14 A10791.22
A10791.14EA 62.3 EUR
A10791.14 A10791.22
DL-Norleucina ≥98%
DL-Norleucina
Purity: 98% CAS No.: 616-06-8 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721748 Merck Reference: 14,6706 MDL No.: MFCD00064422
Formula: C₆H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 246 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064422
Núm. CAS: 616-06-8
EINECS: 210-462-7
Índice Merck: 14,6706