N-Metiletilendiamina 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Aminoetilmetilamina
Estabilización: estabilizado con hidróxido de potasio
A12165.06 A12165.14 A12165.22
A12165.06EA 69.7 EUR
A12165.06 A12165.14 A12165.22
N-Metiletilendiamina 95% estabilizado
N-Metiletilendiamina
Formula: C₃H₁₀N₂
MW: 74,13 g/mol
Pto. Ebullición: 114…116 °C
Densidad: 0,851
Pto. de inflamación: 41 °C (105 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008165
Núm. CAS: 109-81-9
EINECS: 203-707-4
UN: 2734
ADR: 8,II