DL-Metionina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (±)-Metionina, H-DL-Met-OH
A11457.0B A11457.0I A11457.30
A11457.0BEA 95.4 EUR
A11457.0B A11457.0I A11457.30
DL-Metionina ≥99%
DL-Metionina
Purity: 99% CAS No.: 59-51-8 Molecular Formula: C5H11NO2S Formula Weight: 149.21 Melting Point: ca 272° dec. Beilstein Reference: 636185 Merck Reference: 14,5975 MDL No.: MFCD00063096
Formula: C₅H₁₁NO₂S
Pto. de fusión: ∼ 272 °C (desc.)
Densidad: 1,34
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063096
Núm. CAS: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Índice Merck: 14,5975