Éter diisopropílico 98+% estabilizado, puro
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diisopropil éter
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol
158960025
158960010
158960100
ACRO158960025EA
70.6
EUR
ACRO158960025
ACRO158960010
ACRO158960100
Éter diisopropílico 98+% estabilizado, puro
Éter diisopropílico
Formula:
(CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂ MW: 102,18 g/mol Pto. Ebullición: 68 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –85,5 °C Densidad: 0,72 g/cm³ Pto. de inflamación: –29 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008880 Núm. CAS: 108-20-3 EINECS: 203-560-6 UN: 1159 ADR: 3,II Índice Merck: 13,05232 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.0 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Stabilizer | 5 to 150 ppm BHT |
Acidity | ≤0.005 % |
Peroxides | ≤0.002 % (as H2O2) |
Mercury (Hg) | ≤0.0001 % |
Zinc (Zn) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)