DL-Cisteína 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: H-DL-Cys-OH, (±)-Cisteína
230120100 230120500
ACRO230120100EA 76.5 EUR
ACRO230120100 ACRO230120500
DL-Cisteína 97%
DL-Cisteína
Formula: C₃H₇NO₂S
MW: 121.16 g/mol
Pto. Ebullición: 254
Pto. de fusión: 225 °C (desc.)
Densidad: 1.441
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004881
Núm. CAS: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Índice Merck: 12,02850
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 11.12 to 12.02 % N