Éter diisopropílico estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Diisopropil éter
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00866.1000 8.00866.2500 8.00866.9143 8.00866.9040
8.00866.1000EA 43.6 EUR
8.00866.1000 8.00866.2500 8.00866.9143 8.00866.9040
Éter diisopropílico estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Éter diisopropílico
Formula: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 68,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –86 °C
Densidad: 0,726 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008880
Núm. CAS: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 12 g/l (20 °C)
Melting Point -86 °C
Molar Mass 102.18 g/mol
Boiling Point 67 - 70 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 175 hPa (20 °C)
Flash Point -22 °C
Refractive Index 1.3679 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 21 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 405 °C
Saturation concentration 751 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 1.6
Water absorption 60 g/kg (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid