Éter dietílico, anhidro 99+% estabilizado ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Oxidietano, Dietil éter, 2,2'-Oxibisetano
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
410060025 410065000
ACRO410060025EA 178 EUR
ACRO410060025 ACRO410065000
Éter dietílico, anhidro 99+% estabilizado ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Éter dietílico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
Pto. Ebullición: 34,6 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –116 °C
Densidad: 0,714 g/cm³
Pto. de inflamación: –45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011646
Núm. CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
IR: 01-2119535785-29
Índice Merck: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
Boiling point 34 to 35 °C
Density (20/20 °C) 0.713 to 0.715
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer ≤10 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.001 %
Titrable acid ≤0.0002 meq/g
Ethanol (limit about 0.05%) Passes test
Peroxides ≤1 ppm (as H2O2)