L(+)-Lactato de litio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11818.18
A11818.0B
A11818.30
A11818.18EA
55.3
EUR
A11818.18
A11818.0B
A11818.30
L(+)-Lactato de litio ≥97%
L(+)-Lactato de litio
Purity: 97%
CAS No.: 27848-80-2
Molecular Formula: C3H5LiO3
Formula Weight: 96.01
Melting Point: 253-255°
Beilstein Reference: 3568332
Formula:
H₃CCH(OH)COOLi Pto. de fusión: 253…255 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065399 Núm. CAS: 867-55-0 EINECS: 248-692-5 |