Ácido 3-fenoxipropionico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17842.03
A17842.06
A17842.14
A17842.03EA
21.5
EUR
A17842.03
A17842.06
A17842.14
Ácido 3-fenoxipropionico ≥98%
Ácido 3-fenoxipropionico
Purity: 98+%
CAS No.: 7170-38-9
Molecular Formula: C6H5O(CH2)2CO2H
Formula Weight: 166.17
Melting Point: 96-99°
Boiling Point: 243-245°
MDL No.: MFCD00002769
Formula:
C₉H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 243…245 °C Pto. de fusión: 96…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002769 Núm. CAS: 7170-38-9 EINECS: 230-518-4 |