Ácido (±)-2-mercaptopropionico 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Mercaptopropionic acid
138791000 138795000 138790025
ACRO138791000EA 42.6 EUR
ACRO138791000 ACRO138795000 ACRO138790025
Ácido (±)-2-mercaptopropionico 95%
Ácido (±)-2-mercaptopropionico
Formula: C₃H₆O₂S
MW: 106,15 g/mol
Pto. Ebullición: 102 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: 10…14 °C
Densidad: 1,19 g/cm³
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004862
Núm. CAS: 79-42-5
EINECS: 201-206-5
UN: 2936
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,09476
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4804 to 1.4824 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric ≥94 %