Ácido (±)-2-mercaptopropionico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Mercaptopropionic acid
L10257.22
L10257.36
L10257.09
L10257.22EA
36.1
EUR
L10257.22
L10257.36
L10257.09
Ácido (±)-2-mercaptopropionico ≥97%
Ácido (±)-2-mercaptopropionico
Purity: 97%
CAS No.: 79-42-5
Molecular Formula: C3H6O2S
Formula Weight: 106.14
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4820
Odour: Unpleasant
Melting Point: 10-14°
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 506218
Merck Reference: 14,9340
UN No.: 2936
MDL No.: MFCD00004862
Formula:
C₃H₆O₂S MW: 106,15 g/mol Pto. Ebullición: 217 °C Pto. de fusión: 10…14 °C Densidad: 1,196 Pto. de inflamación: 107 °C (225 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004862 Núm. CAS: 79-42-5 EINECS: 201-206-5 UN: 2936 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,9340 |