Ácido DL-málico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: DL-Hydroxysuccinic acid, (±)-Malic acid, (±)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (±)-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxysuccinic acid
A17874.0E A17874.30 A17874.36
A17874.0EEA 79.3 EUR
A17874.0E A17874.30 A17874.36
Ácido DL-málico ≥98%
Ácido DL-málico
Purity: 98% CAS No.: 6915-15-7 Molecular Formula: C4H6O5 Formula Weight: 134.09 Flash Point: 203°(397°F) Physical Form: Powder Density: 1.609 Appearance: White to pale cream Melting Point: 130-133° Solubility: Soluble in acetone, dioxane, water, methanol and ethanol. Insoluble in benzene. Beilstein Reference: 1723539 Merck Reference: 14,5707 MDL No.: MFCD00064212
Formula: HOOCCH(OH)CH₂COOH
MW: 134.09 g/mol
Pto. Ebullición: 306
Pto. de fusión: 130…133 °C
Densidad: 1.609
Pto. de inflamación: 203 °C (397 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064212
Núm. CAS: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Índice Merck: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM