Ácido DL-málico, Millipore®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00382.0250 1.00382.1000
1.00382.0250EA 68.8 EUR
1.00382.0250 1.00382.1000
Ácido DL-málico, Millipore®
Ácido DL-málico
Formula: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Pto. Ebullición: 306 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 131…132 °C
Densidad: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064212
Núm. CAS: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Índice Merck: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM