Ácido DL-málico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: DL-Hydroxysuccinic acid, (±)-Malic acid, (±)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (±)-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxysuccinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14737.1000 8.14737.5000
8.14737.1000EA 91.5 EUR
8.14737.1000 8.14737.5000
Ácido DL-málico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido DL-málico
Formula: HOOCCH(OH)CH₂COOH
MW: 134.09 g/mol
Pto. Ebullición: 306
Pto. de fusión: 131…132 °C
Densidad: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064212
Núm. CAS: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Índice Merck: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 558 g/l (20 °C)
Melting Point 128 - 132 °C
Molar Mass 134.08 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Flash Point 203 °C
Density 1.60 g/cm3 (20 °C)
pH 2.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 349 °C