2-Bromo-2-metilpropano 96% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: tert-Butyl bromide
159261000 159265000 159260025
ACRO159261000EA 84.4 EUR
ACRO159261000 ACRO159265000 ACRO159260025
2-Bromo-2-metilpropano 96% estabilizado
2-Bromo-2-metilpropano
Formula: C₄H₉Br
MW: 137.02 g/mol
Pto. Ebullición: 72…74 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1.18 g/cm³
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000125
Núm. CAS: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN: 2342
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,01554
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4269 to 1.4289 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer potassium carbonate
UV at 280 nm A: ≤0.2
pH 4.0 to 6.0 (1 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)