(±)-Ácido mercaptosuccínico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
125551000 125555000 125550025
ACRO125551000EA 76.6 EUR
ACRO125551000 ACRO125555000 ACRO125550025
(±)-Ácido mercaptosuccínico 99%
(±)-Ácido mercaptosuccínico
Formula: C₄H₆O₄S
Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 152…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004860
Núm. CAS: 70-49-5
EINECS: 200-736-4
Índice Merck: 12,09479
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %