(±)-Ácido mercaptosuccínico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23301.14
B23301.22
B23301.36
B23301.14EA
31.9
EUR
B23301.14
B23301.22
B23301.36
(±)-Ácido mercaptosuccínico ≥98%
(±)-Ácido mercaptosuccínico
Purity: 98%
CAS No.: 70-49-5
Molecular Formula: C4H6O4S
Formula Weight: 150.15
Melting Point: 150-155°
Beilstein Reference: 1099858
Merck Reference: 14,9343
MDL No.: MFCD00004860
Formula:
C₄H₆O₄S Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 150…155 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004860 Núm. CAS: 70-49-5 EINECS: 200-736-4 Índice Merck: 14,9343 |