2-Bromo-2-metilpropano estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: tert-Butyl bromide
Estabilización: estabilizado con carbonato de calcio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01966.0250 8.01966.1000
8.01966.0250EA 77.6 EUR
8.01966.0250 8.01966.1000
2-Bromo-2-metilpropano estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-2-metilpropano
Formula: C₄H₉Br
Pto. Ebullición: 73 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1,2125 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000125
Núm. CAS: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN: 2342
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,01554
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 137.01 g/mol
Boiling Point 72 - 74 °C
Vapor Pressure 179.9 hPa (25 °C)
Flash Point 16 °C
Refractive Index 1.4279 (20 °C, 589 nm)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)