1-Iodo-2-metilpropano 97% estabilizado

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

Sinónimos: Isobutyliodide

223740250 223741000 223745000
ACRO223740250EA 77 EUR
ACRO223740250 ACRO223741000 ACRO223745000
1-Iodo-2-metilpropano 97% estabilizado
1-Iodo-2-metilpropano
Formula: C₄H₉I
MW: 184,02 g/mol
Pto. Ebullición: 120…121 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –93 °C
Densidad: 1,59 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001084
Núm. CAS: 513-38-2
EINECS: 208-160-5
UN: 2391
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05160

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer copper

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR