(±)-Ácido mercaptosuccínico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20763.0100 8.20763.5000
8.20763.0100EA 69.1 EUR
8.20763.0100 8.20763.5000
(±)-Ácido mercaptosuccínico para síntesis, Sigma-Aldrich®
(±)-Ácido mercaptosuccínico
Formula: C₄H₆O₄S
Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004860
Núm. CAS: 70-49-5
EINECS: 200-736-4
Índice Merck: 12,09479
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 150 - 153 °C
Molar Mass 150.15 g/mol