Bromuro de alilo 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
102900025 102900050 102902500 102905000 102900100
ACRO102900025EA 260 EUR
ACRO102900025 ACRO102900050 ACRO102902500 ACRO102905000 ACRO102900100
Bromuro de alilo 99% estabilizado
Bromuro de alilo
Formula: C₃H₅Br
Pto. Ebullición: 70…71 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –119 °C
Densidad: 1,39 g/cm³
Pto. de inflamación: –1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000244
Núm. CAS: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3,I
Índice Merck: 13,00285
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 300 ppm propylene oxide