Ácido 3-iodopropionico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Iodopropanoic acid, 3-Iodopropionicacid
L02655.06
L02655.14
L02655.06EA
28.1
EUR
L02655.06
L02655.14
Ácido 3-iodopropionico ≥99%
Ácido 3-iodopropionico
Purity: 99%
CAS No.: 141-76-4
Molecular Formula: ICH2CH2CO2H
Formula Weight: 199.98
Melting Point: 80-83°
Beilstein Reference: 1699514
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002765
Formula:
C₃H₅IO₂ Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 80…83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002765 Núm. CAS: 141-76-4 EINECS: 205-499-0 UN: 3261 ADR: 8,III |