1,1-Dicloroetileno estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con mequinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03209.0100
8.03209.1000
8.03209.9030
8.03209.0100EA
46.3
EUR
8.03209.0100
8.03209.1000
8.03209.9030
1,1-Dicloroetileno estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,1-Dicloroetileno
Formula:
C₂H₂Cl₂ Pto. Ebullición: 31,7 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –122 °C Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –25 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011653 Núm. CAS: 75-35-4 EINECS: 200-864-0 UN: 1303 ADR: 3,I Índice Merck: 12,10134 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 2.5 g/l (25 °C) |
Melting Point | -122 °C |
Molar Mass | 96.94 g/mol |
Boiling Point | 31.2 - 31.7 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 665 hPa (20 °C) |
Flash Point | -25 °C |
Refractive Index | 1.4254 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 8.4 - 16.5 %(V) |
Density | 1.21 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 520 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |