(±)-3-(Dietilamino)-1,2-propanodiol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(±)-3-(Diethylamino)-1,2-dihydroxy propane, 3-(Diethylamino)propane-1,2-diol
L07943.14
L07943.22
L07943.36
L07943.14EA
25.9
EUR
L07943.14
L07943.22
L07943.36
(±)-3-(Dietilamino)-1,2-propanodiol 97%
(±)-3-(Dietilamino)-1,2-propanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 621-56-7
Molecular Formula: C7H17NO2
Formula Weight: 147.22
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4602
Boiling Point: 233-235°
Beilstein Reference: 1737402
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00004716
Formula:
C₇H₁₇NO₂ Pto. Ebullición: 233…235 °C Pto. de fusión: –30 °C Densidad: 0,970 Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004716 Núm. CAS: 621-56-7 EINECS: 210-693-3 ADR: 8,II |