trans-Dicloroetileno 99+% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (E)-1,2-Dicloroeteno, (E)-1,2-Dicloroetileno, trans-Dicloroeteno
406840250 406842500
ACRO406840250EA 97.4 EUR
ACRO406840250 ACRO406842500
trans-Dicloroetileno 99+% estabilizado
trans-Dicloroetileno
Formula: C₂H₂Cl₂
MW: 96.94 g/mol
Pto. Ebullición: 48 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 1.26 g/cm³
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062942
Núm. CAS: 156-60-5
EINECS: 205-860-2
UN: 1150
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,00093
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Stabilizer 85 to 115 ppm MEHQ