Tricloroetileno 99+% estabilizado, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
158310010 158310025 158310250
ACRO158310010EA 67.4 EUR
ACRO158310010 ACRO158310025 ACRO158310250
Tricloroetileno 99+% estabilizado, extra puro
Tricloroetileno
Formula: ClCH=CCl₂
Pto. Ebullición: 87 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 1,46 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000838
Núm. CAS: 79-01-6
EINECS: 201-167-4
UN: 1710
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,09769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ac57d7a9ea2e3097408c3559993eb33587aec09&vid=767d7d09973e747c5a2d07a4d46dffedfb559ceb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.015 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer Stabilized
Residue after evaporation ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) 0.001 %