Butenona tech. 90% estabilizado, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con hidroquinona 0,5 %
Purity: 90%
CAS No.: 78-94-4
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -6°(21°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.856
Refractive Index: 1.4120
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -7°
Boiling Point: 32-34°/60mm
Beilstein Reference: 506021
Merck Reference: 14,6134
UN No.: 1251
MDL No.: MFCD00008777
Formula:
C₄H₆O Pto. Ebullición: 32…34 °C (60 mmHg) Pto. de fusión: –7 °C Densidad: 0,856 Pto. de inflamación: –6 °C (21 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008777 Núm. CAS: 78-94-4 EINECS: 201-160-6 UN: 1251 ADR: 6.1,I Índice Merck: 14,6134 |