Butenona estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05901.0100 8.05901.0250 8.05901.9040 8.05901.9030
8.05901.0100EA 90 EUR
8.05901.0100 8.05901.0250 8.05901.9040 8.05901.9030
Butenona estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Butenona
Formula: C₄H₆O
Pto. Ebullición: 81,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –7 °C
Densidad: 0,8636 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –7 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00008777
Núm. CAS: 78-94-4
EINECS: 201-160-6
UN: 1251
ADR: 6.1 (3, 8),I
Índice Merck: 12,06214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c0b910689fbbbc834d57744b46744430d66145e&vid=accba25777bad1758e027949bef9960ba106c529&prid=web&clid=SAPDAM