(±)-1-Aminopropan-2-ol 94% contains approx. 5% 2-Amino-1-propanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
149650010 149650025
ACRO149650010EA 58.9 EUR
ACRO149650010 ACRO149650025
(±)-1-Aminopropan-2-ol 94% contains approx. 5% 2-Amino-1-propanol
(±)-1-Aminopropan-2-ol
Formula: C₃H₉NO
Pto. Ebullición: 158…160 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008139
Núm. CAS: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥93 %
Color scale ≤50 APHA