(±)-1-Aminopropan-2-ol 94% remainder 2-amino-1-propanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L15343.30
L15343.0B
L15343.0E
L15343.30EA
28.4
EUR
L15343.30
L15343.0B
L15343.0E
(±)-1-Aminopropan-2-ol 94% remainder 2-amino-1-propanol
(±)-1-Aminopropan-2-ol
Purity: 94%
CAS No.: 78-96-6
Molecular Formula: C3H9NO
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4480
Boiling Point: 160°
Beilstein Reference: 605275
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008139
Formula:
C₃H₉NO Pto. Ebullición: 160 °C Pto. de fusión: 1 °C Densidad: 0,959 Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008139 Núm. CAS: 78-96-6 EINECS: 201-162-7 UN: 2735 ADR: 8,II |